Nimodipine
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO329280050EA 326 EUR InStock
ACRO329280050 ACRO329280010
Nimodipine
Nimodipine
Formule: C₂₁H₂₆N₂O₇
MW: 418,45 g/mol
Point de fusion: 124…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153848
Numéro CAS: 66085-59-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 130 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C, 4 h)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité