Chlorure de 3,7-diamino-5-phénylphénazinium
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
339340010 339340050
ACRO339340010EA 49.1 EUR InStock
ACRO339340010 ACRO339340050
Chlorure de 3,7-diamino-5-phénylphénazinium
Chlorure de 3,7-diamino-5-phénylphénazinium
Formule: C₁₈H₁₅ClN₄
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 81-93-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥80 %
Absorptivity (1%, 1cm) ≥1000 (1 % in water, 517-521 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité