2-Aminopyridine-6-methanol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (6-Aminopyridin-2-yl)methanol
450040010 450040050
ACRO450040010EA 157 EUR InStock
ACRO450040010 ACRO450040050
2-Aminopyridine-6-methanol 97%
2-Aminopyridine-6-methanol
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Point de fusion: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863097
Numéro CAS: 79651-64-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 95 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité