Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Amodiaquin dihydrochloride dihydrate, 4-(7-Chloro-4-quinolinylamino)-2-(diethylaminomethyl)phenol dihydrochloride dihydrate, 4-([7-Chloro-4-quinolinyl]amino)-2-([diethylamino]methyl)phenol, 4-[(7-Chloroquinolin-4-yl)amino]-2-[(diethylamino)methyl]phenol dihydrochloride
455200050 455200250
ACRO455200050EA 39.1 EUR InStock
ACRO455200050 ACRO455200250
Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Amodiaquine dihydrochloride dihydrate
Formule: C20H22ClN3O .2HCl .2H2O
MW: 464,812 g/mol (392,33 anhy)
Point d'ébullition: 478 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 166…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078857
Numéro CAS: 6398-98-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 164 to 169 °C
Water 7.0 to 9.0 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité