Oxacillin sodium salt 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
455440010 455440050
ACRO455440010EA 40.5 EUR InStock
ACRO455440010 ACRO455440050
Oxacillin sodium salt 95%
Oxacillin sodium salt
Formule: C₁₉H₁₈N₃NaO₅S
MW: 423,42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056864
Numéro CAS: 1173-88-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 5.0 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité