6-Bromoindoline-2,3-dione 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 6-Bromoindoline-2,3-dione
455510050 455510250
ACRO455510050EA 71.5 EUR InStock
ACRO455510050 ACRO455510250
6-Bromoindoline-2,3-dione 95%
6-Bromoindoline-2,3-dione
Formule: C₈H₄BrNO₂
MW: 226,03 g/mol
Point de fusion: 274 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631138
Numéro CAS: 6326-79-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 267 to 275 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥94 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité