Topiramate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-1-O-sulphamoyl-beta-D-fructopyranose, ((3aS,5aR,8aR,8bS)-2,2,7,7-Tetramethyltetrahydro-3aH-bis([1,3]dioxolo)[4,5-b:4',5'-d]pyran-3a-yl)methyl sulphamate
456190010 456190050
ACRO456190010EA 82.9 EUR InStock
ACRO456190010 ACRO456190050
Topiramate 98%
Topiramate
Formule: C₁₂H₂₁NO₈S
MW: 339,36 g/mol
Point de fusion: 125 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865320
Numéro CAS: 97240-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation -29° to -33° (20 °C, 589 nm) (c=1,MeOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité