Fluvastatin sodium salt
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO458010050EA 267 EUR InStock
ACRO458010050 ACRO458010010
Fluvastatin sodium salt
Fluvastatin sodium salt
Formule: C₂₄H₂₅FNNaO₄
MW: 433,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00929076
Numéro CAS: 93957-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité