3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylsalicylaldehyde
458120050 458120250
ACRO458120050EA 57.3 EUR InStock
ACRO458120050 ACRO458120250
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde 99%
3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point de fusion: 61…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191998
Numéro CAS: 37942-07-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité