2-Bromopyrazine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
458160010 458160050
ACRO458160010EA 89.1 EUR InStock
ACRO458160010 ACRO458160050
2-Bromopyrazine 95%
2-Bromopyrazine
Formule: C₄H₃BrN₂
MW: 158,9800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275680
Numéro CAS: 56423-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité