3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
458220010 458220050
ACRO458220010EA 101 EUR InStock
ACRO458220010 ACRO458220050
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one 98%
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C9H9NO
MW: 147,1700 g/mol
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00853963
Numéro CAS: 1196-38-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité