2-Fluoro-1H-purin-6-amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Amino-2-fluoropurine, 6-Amino-2-fluoro-7H-purine, 2-Fluoro-7H-purin-6-amine
459160010 459160050
ACRO459160010EA 163 EUR InStock
ACRO459160010 ACRO459160050
2-Fluoro-1H-purin-6-amine 97%
2-Fluoro-1H-purin-6-amine
Formule: C₅H₄FN₅
MW: 153,12 g/mol
Point de fusion: >350 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01632749
Numéro CAS: 700-49-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité