2-Chloro-5-nitrophénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
459040050 459040250
ACRO459040050EA 57.4 EUR InStock
ACRO459040050 ACRO459040250
2-Chloro-5-nitrophénol 98%
2-Chloro-5-nitrophénol
Formule: C₆H₄ClNO₃
MW: 173,56 g/mol
Point de fusion: 119…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01571825
Numéro CAS: 619-10-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 123 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité