Atropic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Phenylacrylic Acid, Ipratropium bromide Impurity D
459050050 459050250
ACRO459050050EA 67.4 EUR InStock
ACRO459050050 ACRO459050250
Atropic acid 97%
Atropic acid
Formule: C₉H₈O₂
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 267 °C
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046531
Numéro CAS: 492-38-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité