Mifepristone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: RU 486
459980010 459980050 459982500
ACRO459980010EA 122 EUR InStock
ACRO459980010 ACRO459980050 ACRO459982500
Mifepristone 98%
Mifepristone
Formule: C₂₉H₃₅NO₂
MW: 429,60 g/mol
Point de fusion: 192…198 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 84371-65-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 192 to 198 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité