Oléate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG
Fournisseur: Thermo Scientific
460380050 460380010
ACRO460380050EA 77.2 EUR InStock
ACRO460380050 ACRO460380010
Oléate de méthyle 99% étalon analytique pour CPG
Oléate de méthyle
Formule: C₁₉H₃₆O₂
Point d'ébullition: 186 °C (9 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 0.87 g/cm³
Point d'éclair: 180 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009578
Numéro CAS: 112-62-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité