Morpholine-3-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Morpholinone
460530010 460530050 460530250
ACRO460530010EA 28 EUR InStock
ACRO460530010 ACRO460530050 ACRO460530250
Morpholine-3-one 98%
Morpholine-3-one
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,1039 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00631009
Numéro CAS: 109-11-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 109 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité