3,5-Dibromoaniline 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
460560050 460560250
ACRO460560050EA 72.3 EUR InStock
ACRO460560050 ACRO460560250
3,5-Dibromoaniline 98%
3,5-Dibromoaniline
Formule: C₆H₅Br₂N
MW: 250.92 g/mol
Point de fusion: 53…54.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047841
Numéro CAS: 626-40-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to black Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 56 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité