Clamp-on breaker lockout, EZ Panel Loc™
Fournisseur: Brady
051254 065810
BRDY051254EA 30.46 EUR InStock
BRDY051254 BRDY065810
Clamp-on breaker lockout, EZ Panel Loc™
Cadenas de sécurité
Lockouts for use on breakers that do not have a hole in the switch tongue, including multipole breakers with tie-bars.
  • Turn thumbscrew to clamp lockout securely onto switch, then snap the cover closed to prevent thumbwheel from being loosened
  • Made from high-impact Isoplast Polymers
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité