Doxorubicin hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Doxorubicin HCl, Hydroxydaunorubicin Hydrochloride, (8S,10S)-10-(((2R,4S,5S,6S)-4-Amino-5-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione hydrochloride
15007-5 15007-10 15007-25 15007-50
CAYM15007-5EA 55.5 EUR InStock
CAYM15007-5 CAYM15007-10 CAYM15007-25 CAYM15007-50
Doxorubicin hydrochloride ≥98%
Doxorubicin hydrochloride
Doxorubicin is an anthracycline anti-tumour antibiotic which involves in inhibition of DNA topoisomerase II by inducing double-stranded DNA breaks. It is also involved in the inhibition of nucleic acid synthesis by intercalating within DNA. The accumulation of the p53 tumour suppressor protein leads to the apoptosis in cells.
  • Crystalline solid
Formule: C₂₇H₂₉NO₁₁·HCl
MW: 579,98 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077757
Numéro CAS: 25316-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité