Biotin labelling kit
Fournisseur: Abnova
KA0003 KA0004
ABNOKA0003EA 301 EUR InStock
ABNOKA0003 ABNOKA0004
Biotin labelling kit
Tests Essais protéiniques
Biotin Labelling Kit is used for simple and rapid preparation of biotin-labeled antibodies and proteins.
Attention: Store at 4 °C. For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité