Sodium glucoheptonate dihydrate ≥98.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
J66811.A1 J66811.22 J66811.36
J66811.A1EA 267 EUR InStock
J66811.A1 J66811.22 J66811.36
Sodium glucoheptonate dihydrate ≥98.5%
Sodium glucoheptonate dihydrate
Sodium glucoheptonate is used for cleaning metal, mercerising, paint stripping, and aluminum etching. It is also used to mercerise cotton, linen, hemp, and other plant-based fibers to increase strength and add luster to their overall appearance of threads and fabrics.
  • Freely soluble in water
Attention: Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Formule: C₇H₁₄O₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00013425
Numéro CAS: 31138-65-5
EINECS: 250-480-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité