L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
PCR Master Mix, sparQ HiFi
Fournisseur: Quantabio
95192-250 95192-050
733-2607EA 437 EUR InStock
733-2607 733-2606
PCR Master Mix, sparQ HiFi
Réactifs pour acides nucléiques Sets de réactifs pour séquençage de nouvelle génération
sparQ HiFi PCR Master Mix was specially designed for high efficiency library amplification from low DNA input. sparQ HiFi PCR Master Mix minimises the number of amplification cycles required to achieve the threshold required for sequencing. The result is a superior performing high fidelity master mix that increases library yield which reduces PCR-derived artifacts for a variety of sequencing applications.
  • Increased amplification efficiency results in higher yields for NGS library amplification, even from low input DNA
  • Unbiased amplification of DNA fragments provides improved coverage across AT- and GC-rich regions
  • Improved overall sequencing economics
The kit includes a primer mix allowing amplification of DNA libraries flanked by adapters containing the P5 and P7 Illumina® flow cell sequences.
Comparison of library preparation performed with sparQ HiFi PCR master mix matches PCR-free workflows. Lower bias enables better coverage uniformity resulting in greater sequencing depth or multiplexing capabilities.
Information de livraison: Kit includes 2X HiFi PCR master mix, primer mix and HiFi enhancer.
Attention: sparQ HiFi PCR Master Mix is intended only for molecular biology applications and not for the diagnosis, prevention or treatment of a disease.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
sparQ HiFi PCR Master Mix 50 Tests 733-2606
sparQ HiFi PCR Master Mix 250 Tests 733-2607
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité