Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Fournisseur: SOCOREX ISBA
3070.0210ER 3070.1000ER
SOCO3070.0210EREA 36.3 EUR InStock
SOCO3070.0210ER SOCO3070.1000ER
Empty racks for tipfill system, Qualitix®
Pipette Tip Boxes and Racks
These empty racks are designed to be used with Qualitix® tipfill packs.
  • Racks have smooth rounded edges and ergonomic snap latch that won’t catch gloves
  • Transparent lid enables instant view of content
  • Empty racks are re-usable and autoclavable
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité