Risperidone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
459390010 459390050
ACRO459390010EA 49.9 EUR InStock
ACRO459390010 ACRO459390050
Risperidone 99%
Risperidone
Soluble in chloroform, methanol.
Formule: C₂₃H₂₇FN₄O₂
Point de fusion: 172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274576
Numéro CAS: 106266-06-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 170 to 174 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité