L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bailers
Fournisseur: Sampling Systems
A296-1 A296-2 A296-4
SAMPA296-1EA 113 EUR InStock
SAMPA296-1 SAMPA296-2 SAMPA296-4
Bailers
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
These bailers are made from high quality 316 stainless steel.
  • Heavy duty construction with satin finish
  • Fully welded handles giving a hygienic crevice free finish
Informations de commande: Available in three formats.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité