Reference materials, diesel fuel dilution Standards, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHGDSLFDBLK100 VHGDSLFD5P-100
PROOVHGDSLFDBLK100EA 74.8 EUR InStock
PROOVHGDSLFDBLK100 PROOVHGDSLFD5P-100
Reference materials, diesel fuel dilution Standards, VHG
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
These standards are intended for use in the determination of fuel (diesel fuel or gasoline) in used engine oils by GC, IR, fuel dilution meter (fuel sniffer), or flash point analyser. They are prepared gravimetrically from well-characterised fuels and hydrocarbon oils, and are verified by GC-FID in accordance with ASTM Method D3524 or D3525.
Certifications: Accredited to ISO 9001, ISO 17034, and ISO/IEC 17025, traceabile to NIST, SRM.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité