L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Plant cell culture media, Hoagland's modified basal salt mixture, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
092621820 092621822
ICNA092621820EA 60.3 EUR InStock
ICNA092621820 ICNA092621822
Plant cell culture media, Hoagland's modified basal salt mixture, MP Biomedicals
Milieux de culture cellulaire
Hoagland's modified basal salt mixture with macro- and micronutrients used to support to facilitate plant growth.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité