Chromium standard solution, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-SPCR3-100 VHG-SPCR6-100 VHG-SPCR3-50 VHG-SPCR6-50
PROOVHG-SPCR3-100EA 81 EUR InStock
PROOVHG-SPCR3-100 PROOVHG-SPCR6-100 PROOVHG-SPCR3-50 PROOVHG-SPCR6-50
Chromium standard solution, VHG
Étalons Étalons cationiques Standards de chrome
This standard solution is intended for use as a calibration and reference standard for plasma emission spectroscopy (ICP or DCP), inductively coupled plasma mass spectroscopy (ICP-MS), atomic absorption spectroscopy (AA or GFAA) or techniques using other modes of elemental detection and an appropriate separation method.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité