Reference materials, base number standards, in hydrocarbon oil
Fournisseur: LGC Standards
PROOVHG-BN-6-50GEA 253 EUR InStock
PROOVHG-BN-6-50G PROOVHG-BN-6-100G PROOVHG-BN-30-50G PROOVHG-BN-6-400G PROOVHG-BN-10-100G PROOVHG-BN-70-50G PROOVHG-BN-10-400G PROOVHG-BN-10-50G PROOVHG-BN-6-800G PROOVHG-BN-15-50G PROOVHG-BN-40-50G PROOVHG-BN-30-100G PROOVHG-BN-30-400G
Reference materials, base number standards, in hydrocarbon oil
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
These reference materials are intended for use in the determination of base number (AN) in petroleum products in accordance with ASTM D2896/IP 276 (by potentiometric perchloric acid titration) or ASTM D4739 (by potentiometric titration).
Certifications: Accredited to ISO 9001, ISO 17034, and ISO/IEC 17025, traceabile to NIST, SRM.
Information de livraison: Each standard is supplied with a full certificate of analysis (COA) which states the certified values and uncertainty by both ASTM D2896 and D4739.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité