BOD standard solutions, VHG
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-BOD200A
PROOVHG-BOD200AEA 200 EUR InStock
PROOVHG-BOD200A
BOD standard solutions, VHG
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
The standard solution is intended for use as a glucose-glutamic acid standard check solution for biochemical oxygen demand (BOD) in APHA Method 5210 B.
Certifications: Traceable to NIST.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité