Weighing dishes, aluminium
Fournisseur: Marienfeld
MARI6604900EA 39.4 EUR InStock
MARI6604900
Weighing dishes, aluminium
Nacelles Nacelles de pesée
Dishes made of aluminium.
  • Flat bottom ensures good standing on the worktop and keeps the samples securely in place
  • Manufactured free of grease or oil
  • Good chemical and temperature resistance
Suitable for moisture analysis in infra-red dryer.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité