Tetranor PGDM ≥90%
Fournisseur: Cayman Chemical
12850-25 12850-50 12850-100
CAYM12850-25EA 278 EUR InStock
CAYM12850-25 CAYM12850-50 CAYM12850-100
Tetranor PGDM ≥90%
Tetranor PGDM
Tetranor PGDM is a major metabolite of prostaglandin D2 which are mainly involved in the inhibition of platelet aggregation and relaxation of vascular smooth muscle.
  • Formulated as a solution in methanol
The levels of tetranor PGDM is found to be as 1,5±0,3 ng/mg creatinine and 8,1±1,3 ng/mg creatinine in human and mouse urine respectively.
Formule: C₁₆H₂₄O₇
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 70803-91-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité