Melting point standard, benzophenone, Supelco®
Fournisseur: Merck
50296-1G 50296-5G
50296-1GEA 38.5 EUR InStock
50296-1G 50296-5G
Melting point standard, benzophenone, Supelco®
Étalons Étalons de point de fusion
Melting point standards are used to identify compounds and estimate purity. These standards can be used with any melting point apparatus.
  • Ready to use
  • Traceable to primary reference material
  • Uncertainty of measurement up to ±0,3 °C
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1116c712c225cae7e9e35b3c1815aca674f6e2b2&vid=1116c712c225cae7e9e35b3c1815aca674f6e2b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité