IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) solution 100 mM, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore (Novagen)
Synonyms: IPTG
70527-3EA 156 EUR InStock
70527-3
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) solution 100 mM, Sigma-Aldrich®
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside)
The lac operon inducer IPTG (isopropyl-β-D- 1-thiogalactopyranoside) is recommended for blue/white screening by lacZ α- complementation with appropriate vectors and host strains, such as pSTBlue-1/NovaBlue, and for inducing protein expression with the pET System and other lac promoter-derived expression systems.
Formule: C₉H₁₈O₅S
MW: 238,31 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063273
Numéro CAS: 367-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Storage -20 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité