VWR® TD20, TD21, TD22, Thermomètres universels, étanches et précis
Fournisseur: VWR Collection
620-2641EA 114 EUR InStock
620-2641 620-2642 620-2643
VWR® TD20, TD21, TD22, Thermomètres universels, étanches et précis
Thermomètres Thermomètres numériques
Thermomètres recalibrables étanches, pour des mesures de température exigeant une grande précision, dans les liquides, l'air ou pour la mesure de la température interne (avec sonde d'insertion); la poignée du capteur et le cable tolèrent une température jusqu'à 250 ° C (température d'utilisation permanente de 230 ° C). Utilisation en laboratoires, assurance qualité, service, alimentation, etc.
  • Temps de réponse courts
  • Peuvent recalibrés à 0 °C et à l'échelle
  • Écran rétro-éclairé sur 3 lignes / rétro-éclairage sur simple pression d'un bouton
  • Fonction d'alarme
  • Étanches (IP65 / IP67)
  • Durables, la batterie a une durée de vie importante
  • Capteurs de haute qualité: soit complet avec capteur portable Pt1000 (température: jusqu'à 250 °C avec poignée et câble), ou alternativement avec connexion pour capteurs interchangeables
Information de livraison: Chaque appareil est livré avec un capteur intégré, un journal d'étalonnage, deux piles, un mode d'emploi et un certificat de calibration usine.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité