VWR®, Thermomètres numérique de précision HACCP étanches avec sonde PT1000
Fournisseur: VWR Collection
620-2644EA 232 EUR InStock
620-2644 620-2645 620-2646
VWR®, Thermomètres numérique de précision HACCP étanches avec sonde PT1000
Thermomètres Thermomètres numériques
Mesures précises pour les laboratoires, la gestion de la qualité et le contrôle des processus de production. Application : alimentaire (HACCP), médical / pharmaceutique, chimie, aquariophilie, pisciculture, aquaculture, etc.
  • Manipulation aisée
  • Autonomie de >6 000 heures
  • Appareil et sonde robustes et étanches
  • Avec PT1000, deux fils, isolé pour être étanche à la vapeur et à l’eau, connecté en permanence à l’appareil
  • Temps de réponse T90 : env. 10
  • Réétalonnable à 0 °C et à l’échelle
Informations sur les accessoires: Conformité HACCP et DIN EN 13485.
Information de livraison: L’appareil comprend une sonde, une pile, un protocole d’étalonnage et un manuel.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité