pH-mètre portable, pH 20
Fournisseur: VWR
VWR®
662-2283EA 148 EUR InStock
662-2283
pH-mètre portable, pH 20
Compteurs électrochimiques pH-mètres et multi-paramètres
Ce dispositif de mesure portatif comporte une conception ergonomique, un boîtier anti-poussière et résistant à l'eau, conformément à la norme IP 65/67, et un écran lumineux. Ce pH-mètre compact est une excellente alternative aux testeurs de pH.
  • Boîtier en ABS moderne et fonctionnel
  • Affichage sur trois lignes et rétroéclairage
  • Fonction de maintien, affichage des valeurs max./min. et indicateur de batterie faible
  • Durée de vie de la batterie longue et durable
  • Connexion BNC pour d'autres électrodes
Les applications types incluent: Les aquariums et l'aquaculture, les cultures végétales et l'agriculture, les laboratoires, l'assurance qualité, les services et le secteur agroalimentaire.
Information de livraison: Fourni avec électrode de pH en époxy, capsules de tampon (2 pH de 4 et 2 pH de 7), deux piles AA et un manuel.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité