Disinfectant, gigasept® instru AF
Fournisseur: SCHUELKE & MAYR GMBH
107412 107411
SCUE107412EA 259 EUR InStock
SCUE107412 SCUE107411
Disinfectant, gigasept® instru AF
Produits nettoyants Désinfectants
Aldehyde-free disinfectant ideal for medical instruments.
  • Broad microbiological effectiveness
  • Suitable for use with ultrasonic devices
Attention: Utilisez les biocides en toute sécurité. Toujours lire l'étiquette et les informations du produit avant utilisation.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité