Petroleum standards, heavy mineral oils, CRM
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
VHG-OIL-75-500 VHG-OIL-751GAL
PROOVHG-OIL-75-500EA 73.2 EUR InStock
PROOVHG-OIL-75-500 PROOVHG-OIL-751GAL
Petroleum standards, heavy mineral oils, CRM
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This matrix material solution is intended for use as a diluent for other metallo-organic standards.
Certifications: ISO 9001 and ISO/IEC 17025 Certified and traceable to NIST.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité