VWR®, Cryoboîtes, carton, 136×136 mm, avec étiquetage complet
Fournisseur: VWR
VWR®
479-7021EA 6 EUR InStock
479-7021 479-7032 479-7031 479-7020 479-7030 479-7019 479-7025 479-7035 479-7024 479-7034 479-7023 479-7033 479-7022 479-7029 479-7028 479-7027 479-7026
VWR®, Cryoboîtes, carton, 136×136 mm, avec étiquetage complet
Boîtes Boîtes pour cryotubes
En carton, avec revêtement.
  • Revêtement étanche
  • Congelables à -140 °C
  • Disponible avec ou sans séparateurs
  • Disponible en plusieurs hauteurs et 5 couleurs
Pour le stockage des cryotubes à basse température.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité