L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Industrial gloves, ActivArmr® 97-631
Fournisseur: Ansell
97-631/8 97-631/11 97-631/10 97-631/9 97-631/7
ANSE97-631/8EA 61.3 EUR InStock
ANSE97-631/8 ANSE97-631/11 ANSE97-631/10 ANSE97-631/9 ANSE97-631/7
Industrial gloves, ActivArmr® 97-631
Gants
These nylon/acrylic gloves with palm PVC coating provide mechanical and cold protection.
  • PVC coating (palm dipped) stays flexible in cold temperatures
  • Warme glove that helps to fight frostbite
  • Industry leading combination of comfort, warmth, and dexterity
Typical applications include: Agriculture, cold storage, construction work, outdoor winter use, utilities.
Certifications: EN 388:2016 (2231B), EN 511 (12X); Cat. II
Food contact approved
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité