Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse pour production biopharmaceutique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Caustic soda
85519.460EA 359 EUR InStock
85519.460 85519.320
Sodium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse pour production biopharmaceutique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Densité: 1.007 g/cm₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 0.099 --> 0.101 mol/l
Appearance Passes test
CO3 (as Na2CO3) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 30 ppm
Fe (Iron) Max. 3 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 2.0 EU/ml
Filtered through 0.2 μm Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité