Inspection mirror, telescopic, round
Fournisseur: Industrial Physics
SIMELD3004EA 29.2 EUR InStock
SIMELD3004
Inspection mirror, telescopic, round
Miroirs
Perfect tool to use for inspection of professional coating jobs on large structures, ships, tanks, buildings etc.. The inspection mirrors offers a clear view on hard-to-reach places and ideal for a visual inspection for “holy-days” and general quality control for matters as coverage, cleanliness of blasted steel etc.
  • Due to the compact build it is truly pocket size
  • With balljoint and pocket clip
  • Diameter mirror: 31 mm
  • Min length: 130 mm
  • Max. length: 455 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité