L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Acétone 99,5 GC_ASSAY_METHOD, Liquid USP, Ph. Eur., BP, pure
Fournisseur: PanReac AppliChem
Danger
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
141007.1611 141007.1214 141007.0716 141007.0816 141007.1211 141007.1212
APPC141007.1611EA 44 EUR InStock
APPC141007.1611 APPC141007.1214 APPC141007.0716 APPC141007.0816 APPC141007.1211 APPC141007.1212
Acétone 99,5 GC_ASSAY_METHOD, Liquid USP, Ph. Eur., BP, pure
Acétone
Synonyms: 2-Propanone, ß-Ketopropane, Dimethylketone, Pyroacetic Ether.
Formule: CH₃COCH₃
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 56.5 °C
Point de fusion: -95.4
Densité: 0.789 Kg/l
Numéro MDL: MFCD00008765
Numéro CAS: 67-64-1
ONU: 1090
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Water
Refractive index 20/D 1,3591
Appearance Liquid
Min. assay (G.C.) 99,5%
Identity according to pharmacopoeias Passes test
Density 25/25 ≤0,789
Density 20/20 0,790 - 0,793
Appearance of solution Passes test
Acidity Passes test
Alkalinity Passes test
Insoluble matter in H₂O Passes test
Non-volatile matter 0,004%
Reducing substance to KMnO₄ Passes test
Residual solvents (Ph. Eur./USP) Passes test
Methanol 0,05%
2-Propanol 0,05%
Benzene 0,0002%
Other impurities 0,05%
Ethanol (G.C.) 500 ppm
Water (H₂O) 0,3%
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité