Dividers for Slide Boxes
Fournisseur: GLW
ZK25 ZK20 ZK15
GLWAZK25EA 3.6 EUR InStock
GLWAZK25 GLWAZK20 GLWAZK15
Dividers for Slide Boxes
Porte-lames
These slide box dividers are designed to store different slides and coverslips of various dimensions.
  • Adjustable length, pluggable into slide boxes
  • Can be used in in freezer down to −90 °C
For use with standard and special sized slides.
Attention: Not for use in autoclaves.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité