Microcentrifuge tube racks, SP Bel-Art
Fournisseur: Bel-Art Products, a Part of SP
F189080005 F189080015
BELAF189080005EA 83.7 EUR InStock
BELAF189080005 BELAF189080015
Microcentrifuge tube racks, SP Bel-Art
Portoirs Tube Racks
These microcentrifuge tube racks are made of lightweight PC and are stackable when loaded or empty. The locking clips firmly connect multiple racks together to form larger arrays that can be easily transported.
  • Durable and UV resistant
  • Maximise storage and save benchtop space
  • Securely holds 24 microcentrifuge tubes, either 0,5 ml or 1,5 to 2,0 ml
  • Can be combined when multiple tube sizes are used
  • Can be stored at temperatures down to –80 ºC
  • Steam autoclavable at 121 ºC
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité