Plasmid isolation kits, NucleoSpin® Plasmid
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
740588.10 740588.250 740588.50
MANA740588.10EA 25.4 EUR InStock
MANA740588.10 MANA740588.250 MANA740588.50
Plasmid isolation kits, NucleoSpin® Plasmid
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
NucleoSpin® Plasmid is designed for the rapid, small scale preparation of high-purity plasmid DNA.
  • Vector size: <50 kbp
  • A260/A280: 1,80 – 1,85
  • Preparation time: 25 min/6 preps
  • Binding capacity: 50 µg
Downstream applications includes cloning, sequencing, PCR, transformation, restriction analysis.
Information de livraison: Kit includes NucleoSpin® plasmid columns, collection tubes (2 ml), buffers and RNase A.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité