Cleaning agent, TICKOPUR J 80 U
Fournisseur: Bandelin
TICKOPUR
BAND914EA 36 EUR InStock
BAND914 142-1945 BAND881
Cleaning agent, TICKOPUR J 80 U
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
TICKOPUR 5 80 U deoxidiser is used as a cleaning agent for cleaning of ultrasonic bath. It can be used to deoxidise jewellery, aritcle of virtue, coins, metal parts, copper and brass.
  • Deoxidisation with tarnish preventer
  • Acidic
  • Used to remove flux, deoxidising, oxide and sulphide layers
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité