L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cryoscope
Fournisseur: Gerber Instruments AG
05.25501 05.25500
GEAG05.25501EA 10500 EUR InStock
GEAG05.25501 GEAG05.25500
Cryoscope
Cryoscopes
The dynamic cooling system Cryoscope C1 is ideal for reliable and rapid determination of freezing point in milk acc. to ISO 5764/IDF 108. During the daily inspection of water content in the raw milk, the device works extremely quietly.
  • Easy to calibrate
  • Robust and compact design with touchscreen
  • Adjustable amplitude of the stirrer
  • Time or plateau mode selectable
  • Data output to an external printer and/or PC selectable
  • Worldwide support via internet possible
The dynamic cooling system allows a maximum sample throughput even at ambient temperatures up toMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité